AB7821
Anti-Collagen Type VI Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL6A1(1291)
Egyediség
Human collagen type II <0.5%
Human collagen type III <0.5%
Human collagen type IV <0.5%
Human collagen type V 5%
Human collagen type VI 100%
Human fibronectin <0.5%
Human albumin <0.5%
Human immunoglobulin <0.5%
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:10,000 dilution of reconstitute for ELISA on human collagen type VI.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1