ST1027
Anti-Acetylated Lysine Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:100)
Paraffin Sections (1:50)
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
HEK293 cells treated with UV
Egyéb megjegyzések
Mal, A., et al. 2001. EMBO J.20, 1739.
Sano, Y. and Ishii, S. 2001. J. Biol. Chem.276, 3674.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2