MABE1020
Anti-Acetyl Lysine, Pan, clone RM101 Antibody
clone RM101, from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM101, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Acetyl Lysine, Pan in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Immunoprecipitation Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot immunoprecipitated Acetyl Lysine, Pan in A431 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 of this antibody detected Acetyl Lysine, Pan in Trichostatin A (TSA) treated HeLa cell lysate.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2