AB3832
Anti-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558) Antibody, phospho-specific
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
monkey, human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr567)
Géninformáció
human ... SLC9A3R1(9368)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry (paraffin): 1:50
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cerebral cortex, basal ganglia, hippocampus, hypophysis, and optic nerve
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2