AB3637
Anti-DEDAF Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-AAP1, Anti-APAP-1, Anti-DEDAF, Anti-YEAF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RYBP(23429)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
A549 or HepG2 cell lysate can be used as a positive control and a 32 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2