AB19012
Anti-Laminin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:4000-1:8000
Immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunoprecipitation: Condition must be determined by the end user
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1