AB1726
Anti-Connexin 40 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Cx40, Gap Junction alpha-5 Protein, CxA-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA5(2702)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: An 1:1000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human (HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat) and murine (C2C12, HIN/3T3) cell lysates.
Western Blot Analysis: An 1:000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human, mouse, and rat heart tissue homogenates, as well as in mouse brain tissue homogenates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected Connexin 40 in 10 μg of Jurkat lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Placenta lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1