15018AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L88
leírás
HPLC column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
vancomycin phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Alkalmazás
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column in the pharmacokinetic assessment of chiral drugs, demonstrating its utility in accurate and efficient chiral separation for analytical chemistry in pharmacological research (Zhang et al., 2016).
- New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This paper describes a method using the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column to differentiate between the enantiomers of warfarin, showcasing its critical role in therapeutic drug monitoring and clinical pharmacology, which is essential for ensuring patient safety and efficacy in treatments (Malakova et al., 2009).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.