Fontos dokumentumok
WHA9915-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 200 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
Átmérő:
25 mm
sterilitás:
sterile
material:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
kiszerelés:
pack of 200 ea
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 200 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 9915-2504
Átmérő
25 mm
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
alkalmasság
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Tulajdonságok és előnyök
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Jogi információk
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)