AB10526
Anti-COX4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1, cytochrome c oxidase subunit IV1, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COX4I1(1327)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected COX4 in 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Cél megnevezése
A non-specific band may be observed at ~58 kDa
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human fetal skeletal muscle tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Cikkek
Loading controls in western blotting application.
Betöltési kontrollok western blotting alkalmazásban.