Fontos dokumentumok
8.53052
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Glu(OtBu)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-t.-butyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
102-105 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-10(16)8-7-9(11(17)18)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,17,18)/p-1/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-M
Általános leírás
Building block of introduction of N-terminal glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0051
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -10.5 - -8.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3