8.52243
Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-β-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-D-diaminopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@H](CNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLIFXCXTXPXGNH-RUZDIDTESA-N
Related Categories
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 2
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.