Fontos dokumentumok
8.52117
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-O-2-PhiPr
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Glu-O-2-PhiPr, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-2-phenylisopropyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H29NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
487.54
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥92.0% (acidimetric)
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
An excellent tool for the synthesis of head-to-tail cyclic peptides by Fmoc SPPS [1]. The 2-PhiPr group can be selectively removed on the resin with 1% TFA in DCM in the presence of the standard t-butyl-based side-chain protecting groups.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Dick, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 339.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1284
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to yellow
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC(018A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.