Fontos dokumentumok
8.52025
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cit-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Cit-OH, N-α-Fmoc-L-2-amino-5-ureido-n-valeric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23N3O5/c22-20(27)23-11-5-10-18(19(25)26)24-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,28)(H,25,26)(H3,22,23,27)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of citrulline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1052
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.