Fontos dokumentumok
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
Szinonimák:
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,4-(CHO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
210-784-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
245-248 °C/1013 hPa
mp
112-115 °C
oldhatóság
3 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup