Fontos dokumentumok
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NaO · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-347-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
mp
56-61 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2