Fontos dokumentumok
1.00307
Supelco
Hydrobromic acid
47%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Hydrogen bromide solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
koncentráció:
47.0-49.0% HBr
grade:
ACS reagent
Ügynökség:
reag. ISO
Terméknév
Hydrobromic acid 47%, for analysis EMSURE® ACS,ISO
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
gőznyomás
10.6 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
koncentráció
47.0-49.0% HBr
szennyeződések
≤0.01 ppm Se (Selenium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Co (Cobalt)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Li (Lithium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Pb (Lead)
≤0.02 ppm Sr (Strontium)
≤0.05 ppm Cd (Cadmium)
≤0.05 ppm Ge (Germanium)
≤0.05 ppm Mn (Manganese)
≤0.05 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.05 ppm Tl (Thallium)
≤0.05 ppm V (Vanadium)
≤0.1 ppm Al (Aluminium)
≤0.1 ppm As (Arsenic)
≤0.1 ppm Ba (Barium)
≤0.1 ppm Bi (Bismuth)
≤0.1 ppm Cr (Chromium)
≤0.1 ppm Fe (Iron)
≤0.1 ppm K (Potassium)
≤0.1 ppm Mg (Magnesium)
≤0.1 ppm Ti (Titanium)
≤0.1 ppm Zn (Zinc)
≤0.1 ppm Zr (Zirconium)
≤0.5 ppm Ca (Calcium)
≤2 ppm Phosphate, Phosphite (as PO4)
≤20 ppm Iodide (I)
≤200 ppm Chloride (Cl)
≤30 ppm Sulfate and sulphite (as SO4)
≤5 ppm Heavy metals (ACS)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
izzítási maradék
≤20 ppm (as sulfate)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 47.0 - 49.0 %
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Iodide (I): ≤ 20 ppm
Phosphate, Phosphite (as PO₄): ≤ 2 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.1 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.02 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.1 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.02 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.1 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.05 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.05 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.02 ppm
Se (Selenium): ≤ 0.01 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.1 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.1 ppm
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 20 ppm
Conforms to ACS, ISO
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1