Fontos dokumentumok
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
Szinonimák:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
209-327-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
oldhatóság
0.5 g/L
térfogatsúly
650‑660 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3