Fontos dokumentumok
1.07243
Supelco
1,2-Phenylenediamine
GR for analysis
Szinonimák:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-430-6
NACRES:
NB.21
gőznyomás
0.013 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
robbanási határérték
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C
oldhatóság
54 g/L
sűrűség
1.14 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
530 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of imines from the coupling reaction of alcohols and amines catalyzed by phosphine-free cobalt(II) complexes.: This study explores the use of 1,2-phenylenediamine in catalytic systems, demonstrating its efficacy in synthesizing imines, which are pivotal in various synthetic applications (Mahato et al., 2024).
  • Copper(II) Driven Fluorescence switch-on Detection of Ovalbumin and GSH Using a Pyridoxal 5′-phosphate Derived Tetradentate Schiff Base and its Applications.: Research demonstrates the application of 1,2-phenylenediamine-based ligands in creating sensitive fluorescent probes for bioanalytical applications (Dhanshri et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Sulfated ash: ≤ 0.25 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup