Merck
1.00782
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
Technipur®
Szinonimák:
Nickel monoxide, Oxonickel
About This Item
Lineáris képlet:
NiO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nickel oxide (NiO) is primarily used in the electronic, optoelectronics, and polymeric industries because of its excellent optical, magnetic, thermal, and mechanical properties. In the semiconductor industry, NiO is used as a p-type intrinsic semiconductor due to its wide bandgap and good chemical stability.
Alkalmazás
Nickel oxide (NiO) is an attractive material because of its many applications in photocatalysis, batteries, capacitor-inductor devices, micro-supercapacitors, electrochromic, and chemical or temperature sensing devices. It can also be used as a conversion reaction-based anode material for lithium-ion batteries due to its low cost, nontoxicity, and high theoretical ability of ~718 mAh/g. In perovskite solar cells (PSCs), NiO is commonly used as a hole transport material because of its excellent band alignment and thermal/chemical compatibility with PSCs to enhance the power conversion efficiency of the device.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-performance electrospun nanostructured composite fiber anodes for lithium?ion batteries
Chen Y, et al. et al.
Multifunctionality of Polymer Composites , 662-689 (2015)
Nickel oxide nanoparticles for efficient hole transport in p-i-n and n-i-p perovskite solar cells
Liu, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5, 6597-6605 (2017)
Influence of Nanostructures in Perovskite Solar Cells
Ghosh P, et al.
Reference Module in Materials Science and Materials Engineering (2016)
Nickel Oxide (NiO) Devices and Applications: A Review
Danjumma DS, et al.
International Journal of Engineering Research & Technology (2019)