Fontos dokumentumok
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
Szinonimák:
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
238-193-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
260 °C (External MSDS)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3