Fontos dokumentumok
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
Szinonimák:
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
S(CH2CH2COOH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-841-3
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
powder
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
128-131 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 126-129 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup