Fontos dokumentumok
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
sűrűség
1.19 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)