Fontos dokumentumok
1.05442
Supelco
Ammonium sulfide solution
GR for analysis
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
SE.11
gőznyomás
450 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
robbanási határérték
4-46 % (v/v)
pH
9.5 (450 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 15 °C
sűrűség
0.997 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Alkalmazás
  • Improved Anti-Vulcanization and Bonding Performance of a Silver Alloy Bonding Wire by a Cathodic Passivation Treatment with Palladium: This study highlights the application of ammonium sulfide solution in enhancing the anti-vulcanization and bonding properties of silver alloy bonding wires used in electronic devices. The cathodic passivation treatment using ammonium sulfide offers significant improvements in the durability and performance of materials, which is pivotal in material science and industrial manufacturing (Yang et al., 2022).
  • The roles and applications of chaotropes and kosmotropes in industrial fermentation processes: Ammonium sulfide, utilized as a chaotrope, plays a crucial role in stabilizing enzymes and proteins during fermentation processes. This application is particularly important in biotechnological and pharmaceutical industries, where enzyme stability is critical to the efficiency of bioprocesses (Timson, 2020).
  • Cobalt iontophoresis techniques for tracing afferent and efferent connections in the vertebrate CNS: While primarily focused on cobalt iontophoresis, this research outlines the potential utility of ammonium sulfide in similar neuroscientific applications. Ammonium sulfide can be used for tracing neural connections due to its effective ion transport properties, providing valuable insights into neural pathway studies (Fuller and Prior, 1975).
Analízis megjegyzés
Assay (as (NH₄)₂S from sulphide): ≥ 20 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F
Lobbanási pont (C)
15 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)