Merck
358983
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite monohydrate
92%
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SO3 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Minőségi szint
Teszt
92%
form
crystals
sűrűség
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
Alkalmazás
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms