71091
Nova Taq Hot Start DNA Polymerase
Heat-activatable modified form of recombinant Taq DNA polymerase
Szinonimák:
Hot-start Taq DNA polymerase, NovaTaq HS DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Thermus aquaticus)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
használat
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
alkalmasság
suitable for PCR
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Endonuclease:None detected
Exonuclease: None detected
Amplification efficiency: Functional PCR
Storage: –20°
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Higher PCR specificity and yield
- Improved low-copy target amplification
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Target amplification of up to 5 kbp
- Ideal for quantitative and high-throughput PCR applications
Komponensek
•1.5 ml or 5 × 1.5 ml10X NovaTaq Hot Start Buffer•1.5 ml or 5 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Figyelmeztetés
Egység definíció
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1