71003-M
Nova Taq DNA Polymerase
Ultrapure recombinant enzyme for dependable PCR amplification
Szinonimák:
DNA Polymerase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
liquid
használat
sufficient for 2000 reactions
sufficient for 400 reactions
sufficient for 80 reactions
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart: no
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Purity: 95% homogeneous by SDS-PAGE
Endonuclease: None detected
Amplification effiency: Functional PCR
Storage: –20°C
Alkalmazás
NovaTaq DNA Polymerase can be used in standard polymerase chain reaction (PCR) amplification protocols. It is also suitable for colony PCR for screening bacterial colonies.
Tulajdonságok és előnyök
- Higher yield and PCR specificity
- Improved low-copy target amplification
- Amplification of target sequences up to 5 kb
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Ideal for quantitative and high-throughput applications
Komponensek
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer with MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer without MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Figyelmeztetés
Egység definíció
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)