70923
BugBuster® (primary amine-free) Extraction Reagent
Szinonimák:
Protein Extraction Reagent
Méret kiválasztása
46 100,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 17.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
46 100,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 17.részletek
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Enhanced Extraction: The extraction process can be further enhanced by the addition of rLysozyme Solution and Benzonase Nuclease, which helps to efficiently extract and purify proteins from the sample.
Metal Ion Compatibility: The PIPPS buffer used in the primary amine-free formulation of BugBuster® has a similar buffer capacity and pH range as the original Tris-buffered BugBuster® but will not complex metal ions. This makes it an ideal choice for extraction of metal-dependent proteins
Figyelmeztetés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.