69744
pET-22b(+) DNA - Novagen
Novagen pET-22b(+) vector carries an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization
Szinonimák:
Novagen DNA Vector, cloning vector, expression vector, pET-22b(+) DNA, pET-22b(+) Vector, vector
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106610
NACRES:
NA.51
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg