Fontos dokumentumok
612075
Sigma-Aldrich
Thyroxine-Binding Globulin, Human
Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin.
Szinonimák:
hTBG
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (SDS-PAGE)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
M.W. 54,000-64,000.
Native, human thyroxine-binding globulin. Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin. Its affinity for the hormone is thought to be temperature-sensitive.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
In 140 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NaN₃, pH 8.0. Sterile-filtered.
Elkészítési megjegyzés
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Miura, Y., et al. 1993. Endocrinol. J. 40, 127.
Janssen, O.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13998.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg