SML3710
Linaclotide
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
CCEFCCNPACTGCF-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide), Cys-Cys-Glu-Tyr-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Tyr-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide), L-Cysteinyl-L-cysteinyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonylglycyl-L-cysteinyl-L-tyrosine-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
(Powder or Lyophilized powder or film)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
S1SC[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC4)N)C1)CCC(=O)O)Cc6ccc(cc6)O)CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(NC2=O)[C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)O)CC(=O)N)C
InChI
1S/C59H79N15O21S6/c1-26-47(82)69-41-25-101-99-22-38-52(87)65-33(13-14-45(80)81)49(84)66-34(16-28-5-9-30(76)10-6-28)50(85)71-40(54(89)72-39(23-97-96-20-32(60)48(83)70-38)53(88)67-35(18-43(61)78)58(93)74-15-3-4-42(74)56(91)63-26)24-100-98-21-37(64-44(79)19-
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)