565784-M
γ-Secretase Inhibitor IX
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution γ-Secretase Inhibitor IX, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, DAPT
About This Item
Javasolt termékek
product name
γ-Secretase Inhibitor IX, InSolution, ≥95%, 25 mM, g-secretase Inhibitor IX
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
clear colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aβtotal
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)