Fontos dokumentumok
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Szinonimák:
Prostaglandin E1, PGE₁
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H34O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Általános leírás
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Activates adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1 month at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1