525276
Phosphoramidon, Disodium Salt
Inhibits some metalloendopeptidases.
Szinonimák:
Phosphoramidon, Disodium Salt, N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-leucyl-L-tryptophan, 2Na
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
thermolysin
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Howell, S., et al. 1993. Biochem. J. 290, 159.
WGK
WGK 1