524631
Phosphatase Inhibitor Cocktail III
lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Phosphatase inhibitor cocktail
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3