Fontos dokumentumok
SRE0048
Phosphatase, Acid from potato
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Szinonimák:
Phosphatase, Acid from potato, (Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
3.0-10.0 unit/mg solid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3