524390
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥99% (HPLC), solid (crystalline), PKC activator, Calbiochem
Szinonimák:
Phorbol-12,13-dibutyrate, PDBu, PKC Activator II
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phorbol-12,13-dibutyrate, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid (crystalline)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to pale yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Na+,K+- ATPase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lee, E.J., et al. 1994. Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H. 1992. J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3