5.08509
NS309
Szinonimák:
NS309, Ca2+ -activated K+ Channels Activator, NS309, NS-309, NS 309
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ca2+-activated K+ channels
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Morimura, K. et al. 2006. J. Pharmacol. Sci.100, 237.
Strobaek, D. et al. 2004. Biochim. Biophys. Acta.1665, 1.
WGK
WGK 2