5.06291
Lactimidomycin
≥98% (HPLC), powder, ribosome inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Lactimidomycin, LTM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lactimidomycin,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
37.8 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1C(=O)CC(CC1=O)CC(O)CC(=O)C(C)\C=C(/C2OC(=O)\C=C/CC\C=C/C=C\C2C)\C
InChI
1S/C26H35NO6/c1-17-10-8-6-4-5-7-9-11-25(32)33-26(17)19(3)12-18(2)22(29)16-21(28)13-20-14-23(30)27-24(31)15-20/h4,6,8-12,17-18,20-21,26,28H,5,7,13-16H2,1-3H3,(H,27,30,31)/b6-4-,10-8-,11-9-,19-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYOKHBHOTQDIPM-YVQSYIHDSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ribosome
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Micoine, K., et al. 2010. J. Am. Chem. Soc.132, 14064.
Ju, J., et al. 2009. J. Am. Chem. Soc.131, 1370.
Sugawara, K., et al. 1992. J. Antibiot.45, 1433.
WGK
WGK 3