Fontos dokumentumok
5.05479
Sigma-Aldrich
SIRT1/2/3 pan Inhibitor
Szinonimák:
SIRT1/2/3 pan Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H27N5O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A thienopyrimidinylcarboxamide that acts as a highly potent, reversible pan sirtuin (SIRT) inhibitor (IC50 = 15, 10, and 33 nM for SIRT1, 2, and 3, respectively). Shown to bind to the SIRT catalytic site and occupy both the nicotinamide C-pocket and acetyl lysine substrate channel. Exhibits high selectivity over a panel of protein kinases, nuclelar receptors, GPCRs, and ion-channels (IC50 >10 µM). Poorly affects hERG and cytochrome P450s (>50 µM). Exhibits desirable stability in microsomal preparations (human CLint = 15.8 µL/min/mg, mouse CLint = 12.7 µL/min/mg) and high solubility (297 µM), and low LogD (2.73).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
SIRT1/2/3
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Disch, J.S., et al. 2013. J. Med. Chem.57, 1275.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2