203980
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
Szinonimák:
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
PBS: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Motor end-plate acetylcholine receptor
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Zhang, Z.W., et al. 1994. Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L., and Gordon, T. 1992. J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R., and Chang, C.C. 1992. Biochim. Biophys. Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M., and Chiappinelli, V.A. 1992. J. Comp. Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
WGK
WGK 3