495604
Okadaic acid
from Prorocentrum sp., ≥95% (HPLC), solid (glassy), protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Okadaic Acid, Prorocentrum sp., OA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Okadaic Acid, Prorocentrum sp., Okadaic Acid, CAS 78111-17-8, is a highly potent inhibitor of protein phosphatase 1 (IC₅₀ = 10-15 nM) and 2A (IC₅₀ = 0.1 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid (glassy)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
colorless
oldhatóság
DMF: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@]7(O[C@@H](CC[C@H]7O)C[C@](O)(C)C(=O)O)C=C(C[C@H]1[C@H](C)\C=C\[C@@H]2O[C@@]3(OC4[C@H](O[C@@H](C(=C)[C@H]4O)[C@@H](O)C[C@@H](C5O[C@]6(OCCCC6)CC[C@H]5C)C)CC3)CC2)C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37?,38+,39?,41-,42+,43-,44-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNDVLZJODHBUFM-AAWJMCDUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein phosphatase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A., et al. 1989. Nature337, 78.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3