459618
Okadaic Acid potassium salt
≥95% (HPLC), solid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Okadaic Acid, Potassium Salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Okadaic Acid, Potassium Salt, Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(O)(CC1OC2(OC(CC(=C2)C)C(C)C=CC3OC4(OC5C(OC(C(=C)C5O)C(O)CC(C6OC7(OCCCC7)CCC6C)C)CC4)CC3)C(CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.K/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PP1, PP2
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differ.5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3