Fontos dokumentumok
I5907
Pyrophosphatase, Inorganic from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein
Szinonimák:
Inorganic Pyrophosphatase, Pyrophosphate phosphohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥800 units/mg protein
molekulatömeg
hexamer subunit mol wt 20 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
It plays an important role in protein, RNA, and DNA synthesis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)