Fontos dokumentumok
453710
Sigma-Aldrich
MEK Inhibitor Set
The MEK Inhibitor Set controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains 5 mg of PD 98059 (Cat. No. 513000), 1 mg of U0126 (Cat. No. 662005), and 1 mg of the negative control U0124 (Cat. No. 662006). Supplied with a data sheet.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
MEK 1, MEK 2
Target IC50: 72 nM, 58 nM
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.