Fontos dokumentumok
444235-M
Millipore
MMP-13 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 10⁶ M⁻¹s⁻¹).
Szinonimák:
MMP-13 Substrate, Fluorogenic, Collagenase-3 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51H65N13O15
Molekulatömeg:
1100.14
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~325 nm
λem ~393 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 106 M-1s-1). Less efficient as a substrate for MMP-1 (fibroblast collagenase) or MMP-8 (neutrophil collagenase).
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 106 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm). Less efficient as a substrate for MMP-1 (fibroblast collagenase) or MMP-8 (neutrophil collagenase).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3)
kcat/Km = 1.09 x 106 M⁻¹ sec⁻¹ for MMP-13 (collagenase-3)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-Dpa-NH₂ [Cha = L-cyclohexylalanine; Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1