411423
Mouse Anti-Human IgA, Secretory (HP6141)
liquid, clone HP6141, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP6141, monoclonal
Forma
liquid
nem tartalmaz
preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG: <0.01%
Human IgE: <0.01%
Human IgM: <0.01%
Human IgA1: <0.01%
Human IgA2: <0.01%
Human secretory IgA: 100%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Reimer, C.B., et al. 1989. Immunol. Letters21, 209.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1