407137
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, trisodium salt
≥95% (TLC), solid, second messenger involved in Ca2+ mobilization, Calbiochem®
Szinonimák:
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, Trisodium Salt, D-Ins(1,4,5)P₃, 3Na
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, Trisodium Salt, Sodium salt of D-Ins(1,4,5)P₃ that has similar biological properties as the lithium salt.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])[O-])O)O)O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C6H15O15P3.6Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;;;;/m1....../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLMBGBMAFNSCOW-PPKFVSOLSA-H
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mobilization of Ca2+ from intracellular stores.
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3