382061
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Szinonimák:
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole, 3HCl, HOE 33258
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow-green
fluoreszcencia
λex 346 nm
λem 460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
WGK
WGK 3