5.09265
CX-5461
≥97% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461, Pol I Inhibitor II, CX5461, 2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-((5-methylpyrazin-2-yl)methyl)-5-oxo-5H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a][1,8]naphthyridine-6-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461,
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL
dilute acetic acid: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H27N7O2S/c1-17-14-29-18(15-28-17)16-30-26(36)23-24(35)19-8-9-22(33-11-5-10-32(2)12-13-33)31-25(19)34-20-6-3-4-7-21(20)37-27(23)34/h3-4,6-9,14-15H,5,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,36)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGPBJCHFROADCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pol I multi-protein complex
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Bywater, M.J., et al. 2012. Cancer Cell22, 51.
Drygin, D., et al. 2011. Cancer Res71, 1418.
WGK
WGK 3